Fontos dokumentumok
850141P
Avanti
16:0 PI
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt), powder
Szinonimák:
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol) (ammonium salt); PI(16:0/16:0); DPPI; 110657
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850141P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850141P-500ug))
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 850141P
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]