Fontos dokumentumok
850500P
Avanti
CHAPS
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
molekulatömeg
614.88 g/mol
kiszerelés
pkg of 1 × 1 g (850500P-1g)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
technika/technikák
protein quantification: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@@]12C(CC[C@@H]2[C@@H](CCC(NCCC[N+](C)(CCCS(=O)([O-])=O)C)=O)C)C3[C@H](O)C[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@@H]1O
InChI
1S/C32H58N2O7S/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41)/t21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UMCMPZBLKLEWAF-BCTGSCMUSA-N
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)