810209X
Avanti
C6-NBD Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 810209X
Szinonimák:
N-[6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl]-D-erythro-sphingosine:methanol (8:2)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (810209X-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 810209X
koncentráció
1 mg/mL (810209X-1mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C30H49N5O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-18-27(37)25(23-36)32-28(38)19-16-14-17-22-31-24-20-21-26(35(39)40)30-29(24)33-41-34-30/h15,18,20-21,25,27,31,36-37H,2-14,16-17,19,22-23H2,1H3,(H,32,38)/b18-15+/t25-,27+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HZIRBXILQRLFIK-VPZZKNKNSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3