Fontos dokumentumok
860676P
Avanti
C16 Ceramide-d7 (d18:1-d7/16:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860676P, powder
Szinonimák:
N-palmitoyl-D-erythro-sphingosine (d7)
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (860676P-1mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860676P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@@](O)([H])/C=C/CCCCCCCCCCC(C(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H])([2H])[2H]
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
Lobbanási pont (F)
No data available
Lobbanási pont (C)
No data available