Fontos dokumentumok
860815P
Avanti
16:0(2R-OH) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860815P, powder
Szinonimák:
N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl)-D-erythro-sphingosine
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 25 mg (860815P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860815P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 860815P
lipidtípus
sphingolipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@H](O)CCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)