Merck
791113P
Avanti
18:1 DGS-NTA(Co)
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (Cobalt salt), powder
Szinonimák:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (Cobalt salt), 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] cobalt salt
Méret kiválasztása
5 MG
117 000,00 Ft
10 MG
187 000,00 Ft
117 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
5 MG
117 000,00 Ft
10 MG
187 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C53H93CoN2O15
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1057.24
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.28
117 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Teszt
99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
package of 1 × 10 mg (791113P-10MG)
package of 1 × 5 mg (791113P-5MG)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COC(CCC(NCCCCC(C(O)=O)(N12(C3)CC(O1OO2C3=O)=O)[H])=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.O.[Co]
Általános leírás
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (DGS-NTA) is a multivalent cationic lipid.[1]
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (791113P-5MG)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (791113P-10MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Lipid gene nanocarriers for the treatment of skin diseases: current state-of-the-art
Bellefroid C, et al.
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics (2019)