Merck
880730C
Avanti
18:1 PEG1000 PE
Avanti Research - A Croda Brand 880730C
Szinonimák:
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-1000] (ammonium salt)
Méret kiválasztása
25 MG
85 320,00 Ft
85 320,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 MG
85 320,00 Ft
About This Item
CAS-szám:
UNSPSC kód:
12352211
NACRES:
NA.25
85 320,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Forma
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (880730C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (880730C-200mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 880730C
koncentráció
10 mg/mL (880730C-25mg)
25 mg/mL (880730C-200mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GAPHFOOXSGWGKG-QOYAZRIPSA-N
Alkalmazás
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[methoxy(polyethylene glycol)-1000] (18:1 PEG1000 PE) is suitable for fluorescent PEG-grafted liposomes/fluorescent stealth liposomes[1] or liposomes.[2]
Biokémiai/fiziológiai hatások
Polyethylene glycol (PEG) conjugated phospholipids are known to protect the steric nature of liposomes.[3] Hence, they are commonly recommended for use in liposome formulation.[4]
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880730C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880730C-25mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Liver,Kidney, Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Dokumentumtár megtekintése
Surface-grafted polyethylene glycol conformation impacts the transport of PEG-functionalized liposomes through a tumour extracellular matrix model
Labouta HI, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 8(14), 7697-7708 (2018)
Have Aliu et al.
International journal of nanomedicine, 12, 8377-8388 (2017-12-05)
Immunotherapy by sublingual administration of allergens provides high patient compliance and has emerged as an alternative to subcutaneous immunotherapy for the treatment of IgE-associated allergic diseases. However, sublingual immunotherapy (SLIT) can cause adverse events. Development of allergen delivery systems enabling
Maria C Sandström et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 23(8), 4192-4198 (2007-03-09)
Polyethylene glycol (PEG)-conjugated lipids are commonly employed for steric stabilization of liposomes. When added in high concentrations PEG-lipids induce formation of mixed micelles, and depending on the lipid composition of the sample, these may adapt either a discoidal or a
G F Peacock et al.
Drug delivery, 10(1), 29-34 (2003-01-30)
A new cholesterol-carborane conjugate (BCH) has been synthesized as a potential targeting agent for boron neutron capture therapy (BNCT) of cancers. The compound is extremely water insoluble and was formulated in two liposomal formulations to determine if the compound could