790528C
Avanti
18:1 DGS-NTA
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (ammonium salt), chloroform
Szinonimák:
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-[(N-(5-amino-1-carboxypentyl)iminodiacetic acid)succinyl] (ammonium salt); DOGS NTA
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
liquid
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mL (790528C-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 790528C
koncentráció
5 mg/mL (790528C-5mg)
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3