Fontos dokumentumok
841148P
Avanti
Soy PG
Avanti Research™ - A Croda Brand 841148P, powder
Szinonimák:
L-α-phosphatidylglycerol (Soy) (sodium salt)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 25 mg (841148P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 841148P
lipidtípus
phosphoglycerides
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C40H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)50-38(36-49-51(45,46)48-34-37(42)33-41)35-47-39(43)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,37-38,41-42H,3-10,12,14-16,19-36H2,1-2H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-;/t37?,38-;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JBOGSUDWCXWRFD-YBBFZHODSA-M
Általános leírás
Alkalmazás
- to study the interaction between phosphatidylglycerol (PG) and recombinant protein, AtROP6 (Rho-like GTPases), by comparing the classical protein lipid overlay (CPLO) and modified PLO (MPLO) assays
- in liposome sedimentation assay, microscale thermophoresis (MST) assay, ROP6 activity assay and PG profile analysis, to study the role of PG in activation of ROP6 GTPase in Arabidopsis
- in liposomes to study its effect on mouse keratinocyte proliferation
Biokémiai/fiziológiai hatások
11 - Combustible Solids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)