Merck
750332C
Avanti
14:0 Cardiolipin (sodium salt)
1′,3′-bis[1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho]-glycerol (sodium salt), chloroform
Szinonimák:
1,1′,2,2′-tetratetradecanoyl cardiolipin (sodium salt); CL(1′-[14:0/14:0],3′-[14:0/14:0])
Méret kiválasztása
25 MG
38 900,00 Ft
200 MG
131 000,00 Ft
38 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
25 MG
38 900,00 Ft
200 MG
131 000,00 Ft
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C65H124Na2O17P2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
1285.60
MDL-szám:
UNSPSC kód:
51191904
NACRES:
NA.25
38 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Teszt
>99% (TLC)
Forma
solution
kiszerelés
pkg of 1 × 2.5 mL (750332C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (750332C-200mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand 750332C
koncentráció
10 mg/mL (750332C-25mg)
25 mg/mL (750332C-200mg)
lipidtípus
phospholipids
cardiolipins
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Cardiolipin, the mitochondrial-specific phospholipid, helps maintain mitochondrial function, membrane potential and structural support for the inner mitochondrial membrane and the proteins in it. Concentration and composition changes of cardiolipin have been implicated in pathological conditions including ischemia, hypothyroidism, aging, heart failure and cardioskeletal myopathy (Barth syndrome).[1] Cardiolipin has also been shown as a signaling molecule in apoptosis.[2]
Alkalmazás
14:0 Cardiolipin (sodium salt) has been used for the mass spectrometry (MS) analysis to determine the structure of lipid A.[3]
Kiszerelés
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (750332C-200mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (750332C-25mg)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Slide 1 of 2
1 of 2
Rapid lipid a structure determination via surface acoustic wave nebulization and hierarchical tandem mass spectrometry algorithm
Yoon SH, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 30(23), 2555-2560 (2016)
Role of cardiolipin alterations in mitochondrial dysfunction and disease
Chicco AJ and Sparagna GC
American Journal of Physiology. Cell Physiology, 292(1), C33-C44 (2007)
Vladimir B Ritov et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 831(1-2), 63-71 (2005-12-13)
Cardiolipin is a phospholipid that is specific to the inner mitochondrial membrane and essential for numerous mitochondrial functions. Accordingly, a quantitative assay for cardiolipin can be a valuable aspect of assessing mitochondrial content and functional capacity. The current study was
Paulina Perczyk et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1862(6), 183239-183239 (2020-03-03)
Soil bacteria are decomposer organisms crucial for the biodegradation of organic pollutants, mineralization of dead organic matter and the turnover of biogenic elements. In their environment they are constantly exposed to membrane-lytic enzymes emitted to the soil by other microorganisms
Erum Malik et al.
Biochimica et biophysica acta. Biomembranes, 1862(2), 183141-183141 (2019-12-04)
Linearized esculentin 2 EM (E2EM-lin) from the frog, Glandirana emeljanovi was highly active against Gram-positive bacteria (minimum lethal concentration ≤ 5.0 μM) and strongly α-helical in the presence of lipid mimics of their membranes (>55.0%). The N-terminal α-helical structure adopted by E2EM-lin showed