Fontos dokumentumok
SRE0029
Cardiolipin solution from bovine heart
4.7-5.3 mg/mL in ethanol, ≥97% (TLC), Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents
Szinonimák:
Cardiolipin solution from bovine heart
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine heart
Minőségi szint
Teszt
≥97% (TLC)
form
liquid
koncentráció
4.7-5.3 mg/mL in ethanol
lipidtípus
phosphoglycerides
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
- Site of action of the local anesthetic tetracaine in a phosphatidylcholine bilayer with incorporated cardiolipin.: This paper examines how tetracaine interacts with phosphatidylcholine bilayers containing cardiolipin, which has implications for understanding local anesthetic mechanisms (Shibata et al., 1995).
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup - Solvent
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup - Solvent