700066P
Avanti
7-dehydrocholesterol
Δ,5,7-cholesterol, powder
Szinonimák:
7-dehydrocholesterin; Provitamin D3; 110807
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (700066P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 700066P
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−70°C
InChI
1S/C27H44O/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9-10,18-19,21,23-25,28H,6-8,11-17H2,1-5H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UCTLRSWJYQTBFZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS)-based sterol profiling to quantify 7-dehydrocholesterol in oligodendrocyte progenitor cells (OPCs)
- as an internal standard for the analysis of sterols and oxysterols using ultra-high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS)
- as an internal standard for lipid measurements by liquid chromatography (LC)-MS
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3