Fontos dokumentumok
E5126
Etiocholan-3α-ol-17-one
Szinonimák:
3α-Hydroxy-5β-androstan-17-one, 5β-Androsterone, Etiocholanone
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥98% (TLC)
Minőségi szint
form
powder
gyógyszerellenőrzés
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
oldhatóság
chloroform: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
C[C@]12CC[C@@H](O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@@]4(C)[C@H]3CCC4=O
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-16,20H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16+,18+,19+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QGXBDMJGAMFCBF-BNSUEQOYSA-N
Géninformáció
human ... SERPINA6(866)
rat ... Gabra1(29705) , Gabra2(29706) , Gabrg2(29709)
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3