Fontos dokumentumok
700034P
Avanti
7α-hydroxycholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
cholest-5-ene-3b,7a-diol; 110808
About This Item
Javasolt termékek
leírás
cholest-5-en-3β,7α-diol
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (700034P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (700034P-5mg)
pkg of 1 × 50 mg (700034P-50mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h16-18,20-25,28-29H,6-15H2,1-5H3/t18-,20+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OYXZMSRRJOYLLO-RVOWOUOISA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Bile acid synthesis, modulation, and dementia: A metabolomic, transcriptomic, and pharmacoepidemiologic study.: This research investigated the relationship between bile acid metabolism and dementia through a comprehensive approach integrating metabolomics, transcriptomics, and pharmacoepidemiology. The findings suggest that alterations in bile acid synthesis may be linked to the pathogenesis of dementia (Varma et al., 2021).
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3