Fontos dokumentumok
700033P
Avanti
5β,6β-epoxycholestanol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
110805
About This Item
Javasolt termékek
leírás
cholestanol, 5β,6β-epoxy
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 5 mg (700033P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)[C@]3(O4)[C@H]4C5)[C@@H]5[C@@H]1CC[C@@H]2[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-20-15-24-27(29-24)16-19(28)11-14-26(27,5)23(20)12-13-25(21,22)4/h17-24,28H,6-16H2,1-5H3/t18-,19+,20+,21-,22+,23+,24-,25-,26-,27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PRYIJAGAEJZDBO-DTLXENBRSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)