Fontos dokumentumok
700035P
Avanti
7β-hydroxycholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
cholest-5-ene-3b,7b-diol; 110809
About This Item
Javasolt termékek
leírás
cholest-5-en-3β,7β-diol
Teszt
>99% (TLC)
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 10 mg (700035P-10mg)
pkg of 1 × 25 mg (700035P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (700035P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@H]2[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC[C@@H]2[C@]4(CCC(CC4=C1)O)C)C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h16-18,20-25,28-29H,6-15H2,1-5H3/t18-,20?,21-,22+,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OYXZMSRRJOYLLO-ISPKDCJXSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- as an internal oxysterol standard in liquid chromatography–mass spectrometry (LC-MS) for the quantification of sterols associated with cholesterol biosynthesis in neurospheres post inhibitor AY9944 treatment
- to reconstitute high-density lipoprotein (HDL) for anti-apoptotic studies in insulinoma cell line INS1e
- as a cholesterol oxidation product standard in ultra high-performance liquid chromatography (UHPLC) coupled with high- resolution quadrupole time-of-flight (Q-TOF) mass spectrometry
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)