Fontos dokumentumok
700061P
Avanti
24(S)-hydroxycholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Szinonimák:
5-cholestene-3β,24-diol; 24-hydroxycholest-5-en-3-ol
About This Item
Javasolt termékek
leírás
cholest-5-ene-3β,24(S)-diol
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 mg (700061P-1mg)
pkg of 1 × 5 mg (700061P-5mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C27H46O2/c1-17(2)25(29)11-6-18(3)22-9-10-23-21-8-7-19-16-20(28)12-14-26(19,4)24(21)13-15-27(22,23)5/h7,17-18,20-25,28-29H,6,8-16H2,1-5H3/t18-,20+,21+,22-,23+,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IOWMKBFJCNLRTC-XWXSNNQWSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- in ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS)
- in liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) for the quantification of 27-hydroxycholesterol from colorectal tumor samples
- for quantification of human plasma sterols by liquid chromatography with tandem mass spectrometry (LC MS/MS)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3