Merck
330720C
Avanti
15:0-18:1 PI
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
1-pentadecanoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoinositol (ammonium salt)
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C42H82NO13P
CAS-szám:
Molekulatömeg:
840.07
UNSPSC kód:
51191904
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
form
chloroform solution
kiszerelés
package of 1 × 1 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
alkalmazás(ok)
lipidomics
lipidomics
metabolomics
lipidtípus
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H]([C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O)OP(OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)([O-])=O.[NH4+]
Kiszerelés
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330720C-1MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3