Merck
330723C
Avanti
15:0-18:1-15:0 TG
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
1,3-dipentadecanoyl-2-oleoyl-glycerol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C51H96O6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
805.30
UNSPSC kód:
41141833
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
form
chloroform solution
kiszerelés
package of 1 × 1 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
O=C(CCCCCCCCCCCCCC)OCC(COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
Kiszerelés
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330723C-1MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3