Merck
330722C
Avanti
15:0-18:1 DG
Avanti Research - A Croda Brand
Szinonimák:
1-pentadecanoyl-2-oleoyl-sn-glycerol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H68O5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
580.92
UNSPSC kód:
51191904
NACRES:
NA.25
Teszt
>99% (TLC)
Forma
chloroform solution
kiszerelés
package of 1 × 1 mg
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research - A Croda Brand
alkalmazás(ok)
lipidomics
lipidtípus
neutral glycerides
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C36H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-21-23-25-27-29-31-36(39)41-34(32-37)33-40-35(38)30-28-26-24-22-20-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,34,37H,3-16,19-33H2,1-2H3/b18-17-/t34-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWAPRYUVSHVZHN-PDGPHRJUSA-N
Kiszerelés
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330722C-1MG)
Jogi információk
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)