Fontos dokumentumok
131601P
Avanti
L-α-Phosphatidylcholine
95% (Egg), Avanti Polar Lipids, Powder
Szinonimák:
L-α-phosphatidylcholine (95%) (Egg, Chicken)
About This Item
Javasolt termékek
product name
Egg PC (95%), Avanti Research™ - A Croda Brand
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 g (131601P-1g)
pkg of 10 × 1 g (131601P-10g)
pkg of 5 × 1 g (131601P-5g)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
lipidtípus
phospholipids
phosphoglycerides
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Kiszerelés
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3