241601C
Avanti
L-α-Phosphatidylcholine
60% (Egg), Avanti Polar Lipids, Chloroform Solution
Szinonimák:
L-α-Phosphatidylcholine (Egg, Chicken-60%) (Total Egg Phosphatide Extract)
About This Item
Javasolt termékek
product name
Egg PC (60%), Avanti Research™ - A Croda Brand
form
chloroform solution
kiszerelés
pkg of 2 × 20 mL (241601C-1g)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
koncentráció
25 mg/mL (241601C-1g)
lipidtípus
phosphoglycerides
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
WGK
WGK 3