Fontos dokumentumok
131601C
Avanti
L-α-Phosphatidylcholine
95% (Egg), Avanti Polar Lipids, Chloroform Solution
Szinonimák:
L-α-phosphatidylcholine (95%) (Egg, Chicken)
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Egg PC (95%), Avanti Research™ - A Croda Brand
Teszt
>99% (TLC)
Forma
chloroform solution
kiszerelés
pkg of 2 × 20 mL (131601C-1g)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand
koncentráció
25 mg/mL (131601C-1g)
lipidtípus
phosphoglycerides
phospholipids
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H82NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,40H,6-19,22-39H2,1-5H3/b21-20-/t40-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WTJKGGKOPKCXLL-VYOBOKEXSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)