Fontos dokumentumok
840021P
Avanti
Egg PE
Avanti Research™ - A Croda Brand 840021P
Szinonimák:
L-α-phosphatidylethanolamine (Egg, Chicken)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
>99% (TLC)
form
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 1 g (840021P-1g)
pkg of 2 × 100 mg (840021P-200mg)
pkg of 5 × 100 mg (840021P-500mg)
pkg of 1 × 25 mg (840021P-25mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 840021P
lipidtípus
phosphoglycerides
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C23H48NO7P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-23(26)29-20-22(25)21-31-32(27,28)30-19-18-24/h22,25H,2-21,24H2,1H3,(H,27,28)/t22-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBYWOYAFBUOUFP-JOCHJYFZSA-N
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt