Z680648
Duran® bottle wide neck GLS 80 without caps
clear glass, capacity 1,000 mL
Szinonimák:
1178424
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
glass bottle
round bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (GLS80)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations
without cap
kiszerelés
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
DURAN® 1178424
kapacitás
1,000 mL
szín
clear glass
Általános leírás
- Service temperature limit of closure and pouring ring: +140°C
- For the Amber glass, UV protection: up to 500 nm
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)