Merck
Z742283
DURAN® baffled wide mouth bottle GLS 80
capacity 500 mL, clear borosilicate glass 3.3 bottle
Szinonimák:
212864457, container, general purpose bottle, glass bottle, reagent bottle, storage bottle, vessel
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Anyagok
clear borosilicate glass 3.3 bottle
polypropylene cap
round bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (GLS80)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations
with cap
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
DURAN® 212864457
Ma × Mé
152 mm × 101 mm
kapacitás
500 mL
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Általános leírás
During mixing in standard GLS 80 laboratory bottles, the liquid moves in a swirling motion that
approximates a solid-body rotation. The entire fluid, and any suspended particles, moves like a carousel.
This is a very inefficient flow pattern, and very little mixing actually occurs. By adding three vertical baffles
into the inner surface of the GLS 80 bottles, the swirling motion is disrupted, and a much more effective
mixing occurs. The baffles improve the top-to-bottom circulation and produce a greater radial mixing. The
baffles also offer other advantages such as suppressing the formation of a central vortex, and reducing
dead-zones where mixing does not occur.
Tulajdonságok és előnyök
  • The baffled GLS 80 bottles are fully compatible with both the DURAN GLS 80 magnetic stirrers, and other magnetic stir bars.
  • Manufactured from DURAN borosilicate 3.3 glass, renowned for its excellent thermal performance and high resistance to chemical attack.
  • The baffled GLS 80 bottles are fully autoclavable.
  • Available in three convenient sizes: 250, 500 and 1000 ml.
  • The wide 65 mm inner diameter of the GLS 80 wide mouth provides easy access to the contents,or for cleaning.
  • The baffles are moulded into the glass side wall of the bottles and form a continuous, smooth inner surface making clean up easy.
  • Compatible with full range of wide mouth GLS 80 connection cap systems for liquid addition or removal when mixing with stir bars.
  • The bottles feature an easy-to-read graduated volume scale.
Jogi információk
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)