Fontos dokumentumok
BR122570
BRAND® laboratory bottle, graduated with screw cap
capacity 5000 mL
Szinonimák:
Bottles, Glass, Laboratory bottle
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.43
kapacitás:
5000 mL
átmérő × Ma:
186 mm × 338 mm
material:
borosilicate glass bottle
clear bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
round bottle
sterilitás:
non-sterile
Jellemzők:
autoclavable
graduations
with cap
kiszerelés:
pack of 1 ea
material
borosilicate glass bottle
clear bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
round bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (GL45)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
autoclavable
graduations
with cap
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 122570
kapacitás
5000 mL
átmérő × Ma
186 mm × 338 mm
Általános leírás
Threaded to DIN ISO 4796. Studded base for stability and abrasion resistance. Graduated, with marking area. Screw cap and pouring ring PP. Autoclavable (121 °C).
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)