Fontos dokumentumok
Z674222
Duran® GLS 80 Protect wide mouth graduated laboratory bottles
volume 500 mL
Szinonimák:
lab bottle, lab bottles, wide mouth glass
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
glass bottle
polypropylene cap
round bottle
Csatlakozó
joint threaded80
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pack of 1 ea
pack of 10 ea
gyártó/kereskedő neve
DURAN® 11 601 52
parameter
max. pressure (Not for use under pressure)
kapacitás
500 mL
nyak belső átmérő
80 mm
térfogat
500 mL
Általános leírás
Ideal for handling particularly valuable or dangerous materials. The plastic coating (PU) on the Duran GLS 80 Protect provides effective protection during routine laboratory work and retains the contents if the glass becomes damaged.
Tulajdonságok és előnyök
  • Scratch, leak and shatter-resistant
  • High transparency
  • Temperature range -30°C to 140°C
  • Autoclavable
  • Suitable for use in microwaves
  • Supplied with blue quick-release cap and pouring ring that is autoclavable up to 140°C
Jogi információk
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)