Fontos dokumentumok
Z420018
Sigma-Aldrich
Scienceware® polypropylene powder funnel
top I.D. 65 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
kiszerelés
pkg of 12 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art H14660-0065
szár H
25 mm
szár külső átmérő
15 mm
felső belső átmérő
65 mm
Általános leírás
Funnels with 60° angle. Parallel stems minimize bridging of powder. Steam autoclavable at 121 °C (250 °F).
Jogi információk
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)