Fontos dokumentumok
Z404306
IKA® stirring elements
R 1342 propeller stirrer, 4-bladed, stainless steel, 1/cs
Szinonimák:
stirring blade, stirring propeller
About This Item
UNSPSC kód:
41103800
NACRES:
NB.72
material
stainless steel
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
IKA 0741000
tengelyméret
8 mm × 350 mm
keverő átmérő
50 mm
Általános leírás
Standard stirring element. For drawing the material to be mixed from the top to the bottom. Local shearing forces. Generates axial flow in the vessel. Used at medium to high speeds.
  • Stirrer diameter: 50 mm
  • Shaft diameter: 8 mm
  • Shaft length: 350 mm
  • Speed max.: 2000 rpm
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
Jogi információk
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)