Fontos dokumentumok
Z645095
IKA® RW 20 digital overhead stirrers
universal lab mixer, 2000rpm, 230V, 1/cs
Szinonimák:
lab mixers, lab stirrers, laboratory mixers, laboratory stirrers
About This Item
UNSPSC kód:
41103801
NACRES:
NB.73
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
230 V AC
Jellemzők
CE compliant
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
IKA 3593000
parameter
60-2000 rpm speed
Sz × Ma × Mé
88 mm × 294 mm × 212 mm
súly
3.1 kg
Általános leírás
IKA® RW 20 Digital Over Head Stirrer
  • With digital display (LED)
  • Robust, slimline, ergonomic design
  • Technical improvements on the trusted RW 20 series designs
  • With constant power-drive
  • Two speed ranges for universal use from 60 - 2,000 rpm
  • Push-through agitator shafts (only when stationary)
Stand, stirrer and clamps are not included.
Jogi információk
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)