Fontos dokumentumok
Z304778
Quickfit® powder funnels
joint: ST/NS 14/23
Szinonimák:
CF5/1
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
Csatlakozó
joint: ST/NS14/23
gyártó/kereskedő neve
Quickfit CF 5/1
elérhetőség
not available in USA and Canada
Általános leírás
For pouring powders or liquids into vessels with ground-glass joints
Jogi információk
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)