Fontos dokumentumok
Z178209
Scienceware® heavy-duty lab-type polypropylene funnel
capacity 180 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
kiszerelés
pack of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F14696-0000
Hosszúság
104.8 mm
kapacitás
180 mL
Átmérő
101.6 mm
szár külső átmérő
19.1 mm
Related Categories
Általános leírás
Funnels have unique ridges to prevent vapor lock. Recommended for continuous laboratory work.
Jogi információk
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)