Fontos dokumentumok
BR148030
BRAND® PP powder funnel short wide stem
top diam. 100 mm, bottom diam. 25 mm
Szinonimák:
Funnels, Powder funnels
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
kiszerelés
pack of 20 ea
gyártó/kereskedő neve
BRAND 148030
alj átmérő
25 mm
felső átmérő
100 mm
Tulajdonságok és előnyök
  • BRAND® powder funnel is ideal for transfering powders.
  • Made from break-resistant polypropylene, these general lab use funnels include a short wide stem that facilitates optimal filtration.
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)