Fontos dokumentumok
Z178187
Scienceware® heavy-duty lab-type polypropylene funnel
capacity 30 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
kiszerelés
pack of 6 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F14694-0000
Hosszúság
38.1 mm
kapacitás
30 mL
Átmérő
54.0 mm
szár külső átmérő
14.3 mm
Általános leírás
Funnels have unique ridges to prevent vapor lock. Recommended for continuous laboratory work.
Jogi információk
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)