Fontos dokumentumok
Z685100
Ace powder funnel with flat side
top diam. 75 mm, joint: ST/NS 14/20
About This Item
UNSPSC kód:
41121809
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
Csatlakozó
joint: ST/NS14/20
gyártó/kereskedő neve
Ace Glass
felső átmérő
75 mm
Általános leírás
Ace powder funnel with standard taper joint and one flattened side for easy of use with multi-neck flasks.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)