Fontos dokumentumok
Z177423
Sigma-Aldrich
Scienceware® polypropylene scoops
capacity 75 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41122403
NACRES:
NB.35
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F367490000
edényméret
89 mm × 38 mm × 32 mm
kapacitás
75 mL
fogantyúméret
50 mm
Általános leírás
Molded, natural color.
Jogi információk
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)