Fontos dokumentumok
Z215198
PTFE screw propeller stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 650 mm
Szinonimák:
PTFE Stirrer Shaft
About This Item
UNSPSC kód:
41103800
NACRES:
NB.72
material
PTFE
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Cowie 005.265.2
Hosszúság
650 mm
lapátátmérő
60 mm
tengely átmérő
9.5 mm
Általános leírás
  • Guaranteed chemically resistant, inert and leak-free
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Encapsulated stainless steel core for maximum rigidity
Please note: The propeller and shaft are fused together.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)