Fontos dokumentumok
Z403997
Sigma-Aldrich
IKA® stirring elements
R 1345 propeller stirrer, 4-bladed,stainless steel, 1/cs
Szinonimák:
stirring blade, stirring propeller
About This Item
UNSPSC kód:
41103800
NACRES:
NB.72
material
stainless steel
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
IKA 0741300
tengelyméret
8 mm × 540 mm
keverő átmérő
100 mm
Általános leírás
Standard stirring element. For drawing the material to be mixed from the top to the bottom. Local shearing forces. Generates axial flow in the vessel. Used at medium to high speeds.
  • Stirrer diameter: 100 mm
  • Shaft diameter: 8 mm
  • Shaft length: 540 mm
  • Speed max.: 800 rpm
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
Alkalmazás
Note: Not compatible with Model RW 16 basic laboratory mixer (Z403903; Z403881)
Jogi információk
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)