Fontos dokumentumok
Z671886
IKA® C-MAG MS magnetic stirrers
C-MAG MS magnetic stirrer, 230V
Szinonimák:
laboratory stirrers, magnetic plate stirrers, magnetic stirrers
About This Item
UNSPSC kód:
41103806
NACRES:
NB.72
Egyenáram/váltóáram bemenő feszültség
230 V AC, Schuko plug
material
ceramic plate
Jellemzők
CE compliant
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
IKA 3582600
IKA C-MAG MS10
parameter
100-1500 rpm speed
platformméret
280 mm × 280 mm
keverő térfogat
15 L
súly
13.2 lb
Általános leírás
  • Stirs viscous materials with a maximum volume 15 L
  • Strong magnet: High magnetic adhesion prevents stir bar decoupling
  • Ceramic top: Seamless one-piece glass-ceramic top provides excellent resistance to chemicals
  • Elevated control panel: Minimizes contact with spills and allows for easy reading and adjustment of controls
  • Protection class IP 21
Jogi információk
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)