Z766933
IKA® EuroStar 60 Control
AC/DC input 230 V AC, Schuko plug
Szinonimák:
laboratory stirrer, overhead stirrer
About This Item
Javasolt termékek
Jellemzők
CE compliant
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
IKA 4440000
hőmérséklet-mérési tartomány
-10-350 °C
timing measuring range
1-6000 min
parameter
0-2000 rpm speed
Sz × Ma × Mé
86 mm × 267 mm × 230 mm
Átmérő
0.5-10 mm , chuck range
tengely belső átmérő
11 mm
keverő kapacitás
40 L
viszkozitás
50000 mPa.s
Általános leírás
The stirrer comes equipped with a RS 232 and a USB interface to control and document all parameters. An integrated torque trend display is provided for the measurement of viscosity changes.
Safety circuits installed ensures automatic cut-off in an anti-stall or overload conditions. Continuous comparison of shaft speed to desired speed is maintained and variations are adjusted automatically. This guarantees a constant speed even with changes in viscosities of the sample.
- Infinitely adjustable speed
- Push-through agitator shafts
- Overload protection
- Short-term overload operation
- Slim casing
- Quiet operation
- Error code display
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)