Fontos dokumentumok
Z215163
PTFE screw propeller stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 500 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41103801
NACRES:
NB.72
material
PTFE
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Cowie 005.250.2
Hosszúság
500 mm
lapátátmérő
40 mm
tengely átmérő
6 mm
Általános leírás
  • Guaranteed chemically resistant, inert and leak-free
  • Use up to 280°C (540°F)
  • Encapsulated stainless steel core for maximum rigidity
Please note: The propeller and shaft are fused together.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)