Fontos dokumentumok
Z404497
IKA® stirring elements
R 1389 (PTFE-coated) propeller stirrer, 3-bladed, 1/cs
Szinonimák:
stirring blade, stirring propeller
About This Item
UNSPSC kód:
41103800
NACRES:
NB.72
material
PTFE
kiszerelés
pack of 1
gyártó/kereskedő neve
IKA 2343600
tengelyméret
8 mm × 350 mm
keverő átmérő
75 mm
Általános leírás
Flow-efficient design. For drawing the material to be mixed from the top and the bottom. Minimum shearing forces. Used at medium to high speeds.
  • Stirrer diameter: 75 mm
  • Shaft diameter: 8 mm
  • Shaft length: 350 mm
  • Speed max.: 800 rpm
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
Jogi információk
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)