Merck
Z420212
Sigma-Aldrich
Spinbar® disposable magnetic stirring bar
size 1/2 in. × 1/8 in.
Szinonimák:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
UNSPSC kód:
41103806
NACRES:
NB.72
material
PTFE-coated
polygon PTFE-coated
kiszerelés
pkg of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art F37112-0012
méret
1/2 in. × 1/8 in.
Általános leírás
For single-use application where efficiency and cross-contamination are a concern. Alnico V magnet.
Alkalmazás
Spinbar® disposable magnetic stirring bar is suitable for single-use applications to avoid contamination or for radioactive reagents mixing.
Tulajdonságok és előnyök
Spinbar® disposable magnetic stirring bar provides the following benefits:
  • Autoclave-friendly
  • Multifaceted magnetic bar surface offers high turbulance.
Jogi információk
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)