Fontos dokumentumok
Z291676
Supelco
Septa for 12 x 32 mm standard screw-thread autosampler vials
red PTFE/white silicone, diam. 8 mm, thickness 0.065 in.
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
red PTFE/white silicone
kiszerelés
pkg of 100 ea
Átmérő
8 mm
vastagság
0.065 in.
Általános leírás
It is used as an air-tight seal, and prevents contamintion
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)