Fontos dokumentumok
Z291684
Supelco
Septa for 12 x 32 mm standard screw-thread autosampler vials
white PTFE, diam. 8 mm, thickness 0.01 in.
About This Item
UNSPSC kód:
41122001
NACRES:
NB.11
material
white PTFE
kiszerelés
pkg of 1000 ea
Átmérő
8 mm
vastagság
0.01 in.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)