29000-U
Vials, screw top, R.A.M.™ (9 mm thread), large opening, 12 x 32 mm
volume 2 mL, clear glass vial, pkg of × 100 ea
Javasolt termékek
material
clear glass vial
Jellemzők
closure type screw top vial
large opening, (6 mm)
kiszerelés
pkg of × 100 ea
külső átmérő × Ma × belső átmérő
12 mm × 32 mm × 6 mm
térfogat
2 mL
szerelvény
thread for 9 mm
Általános leírás
- Compatible with robotic arm autosamplers
- Replaces crimp top autosampler vials
- Large target area for needle
- Utilizes Step Vial design to center insert
The R.A.M.vial incorporates a Step Vial design inside the vial neck that allows precise centering of limited volume inserts in the vial, another plus for automated system use. The wide mouth opening is 40% larger than standard crimp style vials. This larger opening provides a larger target area for needle penetration and helps prevent bent needles.
These vials function similarly to the Kimble ROBO Vial, National's Target DP, Sun 1, and Wheaton's ABC vial.
Jogi információk
R.A.M. is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)