Fontos dokumentumok
Z509043
Sigma-Aldrich
Pipette bulb
volume 3 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
material
natural rubber
thimble blue
kiszerelés
pkg of 24 ea
gyártó/kereskedő neve
200-3A
labda belső átmérő
7 mm
térfogat
3 mL
Általános leírás
Natural rubber dropper bulbs for use with pipettes ensuring precise transfer and measurement of liquids.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 3
1 of 3