Fontos dokumentumok
HS20630C
Rubber Bulb
capacity 30 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
material
red natural rubber
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS20630C
H × külső átmérő × átmérő
66 mm × 46 mm × 6 mm, (Hole diam)
kapacitás
30 mL
Általános leírás
The rubber bulb′s contoured shape and heavy-wall neck increase grip for easier use with pipettes and syringes.
Tulajdonságok és előnyök
  • Constructed of Natural Rubber
  • 30 mL volume, 2.3 in L x 1.8 in outer dia. x 0.2 in hole dia. (66 mm L x 46 mm OD x 6 mm hole dia.)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)