Fontos dokumentumok
HS20631B
Sigma-Aldrich
Vacuum Bulb Without Tubing
capacity 85 mL, black
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
material
black
natural rubber
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS20631B
H × külső átmérő × átmérő
137 mm (5.4 in.) × 53 mm (2.1 in.) × 7.4 mm (0.3 in.), (hold diam.)
kapacitás
85 mL
Általános leírás
The vacuum/pressure bulb is ideal for gas sampling or for pumping gas through apparatus.
Tulajdonságok és előnyök
  • Ideal for gas sampling or for pumping gas through apparatus
  • Constructed of natural rubber
  • 85 mL volume, 0.3 in hole dia. (7.4 mm hole dia.)
  • Two rubber valves with PVC connections (tubing not supplied)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)